Merck
BDPH9BCD687D
Bide Pharmatech
(4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Sinónimos:
4-methoxy-3-pyridinylboronic acid hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H9O3N1Cl1B1
Número CAS:
Peso molecular:
189.41
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H8BNO3.ClH/c1-11-6-2-3-8-4-5(6)7(9)10;/h2-4,9-10H,1H3;1H
Inchi Key
JLONCHBPEIKTEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)