Merck
BDPH9BCD6EA7
Bide Pharmatech
3-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Sinónimos:
3-hydroxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H9O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
MDL number:
El producto BDPH9BCD6EA7 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H9NO/c14-9-12-7-6-11(8-13(12)15)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H
Inchi Key
DKLJNQAGZBVPLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)