Merck
BDPH9BCD817A
Bide Pharmatech
1,2,3,4,5,6-Hexahydrobenzo[b]azocine
Sinónimos:
1,2,3,4,5,6-hexahydro-1-benzazocine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H15N1
Número CAS:
Peso molecular:
161.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-2-6-10-7-3-4-8-11(10)12-9-5-1/h3-4,7-8,12H,1-2,5-6,9H2
Inchi Key
VTIJFGNTDHLPLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)