Merck
BDPH9BCD84FF
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-(aminomethyl)benzyl)(methyl)carbamate
Sinónimos:
tert-butyl 4-(aminomethyl)benzyl(methyl)carbamate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H22O2N2
Número CAS:
Peso molecular:
250.34
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C14H22N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16(4)10-12-7-5-11(9-15)6-8-12/h5-8H,9-10,15H2,1-4H3
Inchi Key
FXWZLSMMROZOGP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)