Saltar a
BDPH9BCD9AFE
Bide Pharmatech
Triisopropoxy(vinyl)silane
Sinónimos:
triisopropoxy(vinyl)silane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H24O3Si1
Peso molecular:
232.4
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H24O3Si/c1-8-15(12-9(2)3,13-10(4)5)14-11(6)7/h8-11H,1H2,2-7H3
Inchi Key
MABAWBWRUSBLKQ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)