Saltar a
BDPH9BCDA0CB
Bide Pharmatech
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Sinónimos:
2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H4O2N2S1
Número CAS:
Peso molecular:
144.15
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h1H,(H2,5,6)(H,7,8)
Inchi Key
FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Yellow-brown Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)