Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCDA2C2 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-6-5-9-3-2-7(6)4-8/h2-3,5H,4,8H2,1H3
Inchi Key
DZMLSCJHELOPFT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (3-Methylpyridin-4-yl)methanamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?