Saltar a
BDPH9BCDA80F
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-iodo-4-methylpyridin-2-amine
Sinónimos:
5-bromo-3-iodo-4-methyl-2-pyridinamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H6N2Br1I1
Número CAS:
Peso molecular:
312.94
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H6BrIN2/c1-3-4(7)2-10-6(9)5(3)8/h2H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
XNNKTHBIRSBVFH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)