Merck
BDPH9BCDA960
Bide Pharmatech
Methyl 3-chloro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylate
Sinónimos:
methyl 3-chloro-6-hydroxy-2-pyridinecarboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H6O3N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
187.58
MDL number:
El producto BDPH9BCDA960 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)6-4(8)2-3-5(10)9-6/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
XEWDWIXGFRPFOY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)