Merck
BDPH9BCDADD8
Bide Pharmatech
1-(4-Chloropiperidin-1-yl)ethanone
Sinónimos:
1-acetyl-4-chloropiperidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H12O1N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
161.63
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H12ClNO/c1-6(10)9-4-2-7(8)3-5-9/h7H,2-5H2,1H3
Inchi Key
CJMWFYUQMADABM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Chloropiperidin-1-yl)ethanone
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)