Merck
BDPH9BCDB0DA
Bide Pharmatech
4-Iodothieno[3,4-c]furan-1,3-dione
Sinónimos:
4-iodo-1H,3H-thieno[3,4-c]furan-1,3-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H1O3S1I1
Número CAS:
Peso molecular:
280.04
MDL number:
El producto BDPH9BCDB0DA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6HIO3S/c7-4-3-2(1-11-4)5(8)10-6(3)9/h1H
Inchi Key
ANNFNERXXQXBAQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Iodothieno[3,4-c]furan-1,3-dione
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)