Saltar al contenido
BDPH9BCDB30F
Bide Pharmatech
tert-Butyl 6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
Sinónimos:
tert-butyl 6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H22O3N2
Número CAS:
Peso molecular:
242.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-6-7-16-12(9-14)4-5-13-8-12/h13H,4-9H2,1-3H3
Inchi Key
VESCRSHLXRKQFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)