Merck
BDPH9BCDB863
Bide Pharmatech
3-(2-Bromophenoxy)propanoic acid
Sinónimos:
3-(2-bromophenoxy)propanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H9O3Br1
Número CAS:
Peso molecular:
245.07
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c10-7-3-1-2-4-8(7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Inchi Key
YRCVMOJOHSPJGU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(2-Bromophenoxy)propanoic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)