Saltar al contenido
BDPH9BCDBACC
Bide Pharmatech
6-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Sinónimos:
6-bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H2N1Cl1Br1F1
Número CAS:
Peso molecular:
210.43
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H2BrClFN/c6-4-2-1-3(8)5(7)9-4/h1-2H
Inchi Key
KPQMWTHSSFZPMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)