Merck
BDPH9BCDC0CD
Bide Pharmatech
4-(Indolin-1-yl)-4-oxobutanoic acid
Sinónimos:
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-4-oxobutanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H13O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
219.24
MDL number:
El producto BDPH9BCDC0CD no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c14-11(5-6-12(15)16)13-8-7-9-3-1-2-4-10(9)13/h1-4H,5-8H2,(H,15,16)
Inchi Key
SWNRXQYQTQVWKA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)