Merck
BDPH9BCDC1E1
Bide Pharmatech
Cyclopropanecarbaldehyde
Sinónimos:
cyclopropanecarbaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H6O1
Peso molecular:
70.09
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)