Saltar a
BDPH9BCDC80B
Bide Pharmatech
Ethyl 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Sinónimos:
ethyl 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H8O2N2S1
Número CAS:
Peso molecular:
172.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S/c1-3-10-6(9)5-8-7-4(2)11-5/h3H2,1-2H3
Inchi Key
VMVKZLLIEGQHEE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)