Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInchi Code
1S/C13H14N2O2/c14-10-1-5-12(6-2-10)16-9-17-13-7-3-11(15)4-8-13/h1-8H,9,14-15H2
Inchi Key
ZRZCNDIPIZYLSC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4'-(Methylenebis(oxy))dianiline
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?