Saltar al contenido
BDPH9BCDCA03
Bide Pharmatech
4',5-Di-tert-butyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine
Sinónimos:
4',5-di-tert-butyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H27N1
Peso molecular:
281.44
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-9-7-14(8-10-15)17-13-16(20(4,5)6)11-12-18(17)21/h7-13H,21H2,1-6H3
Inchi Key
ODZBOWNEYXGNHD-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)