Merck
BDPH9BCDCA65
Bide Pharmatech
(3-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Sinónimos:
[3-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H9O2F3
Número CAS:
Peso molecular:
206.16
MDL number:
El producto BDPH9BCDCA65 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c1-6-4-7(5-13)2-3-8(6)14-9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
Inchi Key
OOHFRBBBVQJGFW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)