Saltar a
BDPH9BCDCBB1
Bide Pharmatech
(4-Bromothiophen-2-yl)boronic acid
Sinónimos:
4-bromo-2-thienylboronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H4O2Br1S1B1
Número CAS:
Peso molecular:
206.86
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C4H4BBrO2S/c6-3-1-4(5(7)8)9-2-3/h1-2,7-8H
Inchi Key
JNBQQYFWHGVOBY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Bromothiophen-2-yl)boronic acid
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)