Merck
BDPH9BCDCCF3
Bide Pharmatech
6-Methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
Sinónimos:
6-methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H8O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
160.18
MDL number:
El producto BDPH9BCDCCF3 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6-2-9-7(4-10-11-9)3-8(6)5-12/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
NKCNHLIMIJOJOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)