Merck
BDPH9BCDD0F7
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-(cyclopropylmethoxy)pyrazine
Sinónimos:
2-bromo-5-(cyclopropylmethoxy)pyrazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H9O1N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
229.08
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-7-3-11-8(4-10-7)12-5-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,5H2
Inchi Key
DRQQPNNWAXZONT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)