Saltar a
BDPH9BCDDBB3
Bide Pharmatech
Ethyl 7-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
Sinónimos:
ethyl 7-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H13O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
219.24
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-3-16-12(14)9-7-8-5-4-6-10(15-2)11(8)13-9/h4-7,13H,3H2,1-2H3
Inchi Key
BRDVNJZQPSSLMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)