Merck
BDPH9BCDEBA5
Bide Pharmatech
Methyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Sinónimos:
methyl 4-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H15O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
173.21
MDL number:
El producto BDPH9BCDEBA5 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-12-8(11)9-4-2-7(6-10)3-5-9/h7,10H,2-6H2,1H3
Inchi Key
XITRBDLPZVGVDX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)