Saltar a
BDPH9BCDF06E
Bide Pharmatech
2-Fluorobutan-1-amine hydrochloride
Sinónimos:
2-fluoro-1-butanamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C4H11N1Cl1F1
Número CAS:
Peso molecular:
127.59
MDL number:
El producto BDPH9BCDF06E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C4H10FN.ClH/c1-2-4(5)3-6;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
Inchi Key
GCFJSNTVZBKQCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)