Saltar a
BDPH9BCDF166
Bide Pharmatech
4-(Dimethylamino)butan-2-ol
Sinónimos:
4-(dimethylamino)butan-2-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H15O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
117.19
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
Inchi Key
IXAXPXLEJPTDGO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)butan-2-ol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)