Saltar a
BDPH9BCDF1D4
Bide Pharmatech
1H-Indole-2,5-dicarboxylic acid
Sinónimos:
1H-indole-2,5-dicarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H7O4N1
Número CAS:
Peso molecular:
205.17
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c12-9(13)5-1-2-7-6(3-5)4-8(11-7)10(14)15/h1-4,11H,(H,12,13)(H,14,15)
Inchi Key
MUABQYJAPOQWCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1H-Indole-2,5-dicarboxylic acid
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)