Merck
BDPH9BCDF27A
Bide Pharmatech
5-(tert-Butyl)-N1,N3-bis(4-(tert-butyl)phenyl)benzene-1,3-diamine
Sinónimos:
5-(tert-butyl)-N1,N3-bis(4-(tert-butyl)phenyl)benzene-1,3-diamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C30H40N2
Número CAS:
Peso molecular:
428.66
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C30H40N2/c1-28(2,3)21-10-14-24(15-11-21)31-26-18-23(30(7,8)9)19-27(20-26)32-25-16-12-22(13-17-25)29(4,5)6/h10-20,31-32H,1-9H3
Inchi Key
NERZBYNNKJQGIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)