Saltar a
BDPH9BCDF75B
Bide Pharmatech
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]oxirane
Sinónimos:
2-(4-methoxybenzyl)oxirane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-12-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Inchi Key
CLOGCPPDCZMWGQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]oxirane
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)