Merck
BDPH9BCDF7C3
Bide Pharmatech
5-Bromopyridine-3-thiol hydrochloride
Sinónimos:
5-bromopyridine-3-thiol hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H5N1Cl1Br1S1
Número CAS:
Peso molecular:
226.52
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H4BrNS.ClH/c6-4-1-5(8)3-7-2-4;/h1-3,8H;1H
Inchi Key
JIYFPWOJOWONCN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)