Merck
BDPH9BCDFD0E
Bide Pharmatech
5-(4-(Di-p-tolylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Sinónimos:
5-(4-(di-p-tolylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C25H21O1N1S1
Número CAS:
Peso molecular:
383.51
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C25H21NOS/c1-18-3-9-21(10-4-18)26(22-11-5-19(2)6-12-22)23-13-7-20(8-14-23)25-16-15-24(17-27)28-25/h3-17H,1-2H3
Inchi Key
MUQFSLMELVMDSR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)