Saltar al contenido
BDPH9BCDFD7A
Bide Pharmatech
2-Methoxyacetamide
Sinónimos:
2-methoxyacetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C3H7O2N1
Peso molecular:
89.09
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C3H7NO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Inchi Key
MTEZLAATISORQK-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)