Saltar al contenido
BDPH9BCDFE36
Bide Pharmatech
6-Azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
Sinónimos:
6-azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H9O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
139.15
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c9-5-3-7(4-5)1-2-8-6(7)10/h1-4H2,(H,8,10)
Inchi Key
UZZSKGIHKCJBDB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)