Saltar a
BDPH9BCE0BDA
Bide Pharmatech
(2,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
Sinónimos:
2,4-dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H4O3Cl2F3B1
Número CAS:
Peso molecular:
274.82
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H4BCl2F3O3/c9-4-2-5(10)6(16-7(11,12)13)1-3(4)8(14)15/h1-2,14-15H
Inchi Key
VERJOIRDTSZURH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
pcodes
signalword
Danger
pictograms
Skull and crossbones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)