Merck
BDPH9C01E53C
Bide Pharmatech
3-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Sinónimos:
3-bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H3N4Br1
Peso molecular:
199.01
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-8-4-3-7-1-2-10(4)5/h1-3H
Inchi Key
QIUBYSDTNUNOLW-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)