Merck
BDPH9C01E640
Bide Pharmatech
S-Methyl-s-(3-methylphenyl) sulfoximine
Sinónimos:
1-methyl-3-(methylsulfonimidoyl)benzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H11O1N1S1
Número CAS:
Peso molecular:
169.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-7-4-3-5-8(6-7)11(2,9)10/h3-6H,2H2,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
CDJIROMHWRNVKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)