Merck
BDPH9C01EB87
Bide Pharmatech
O-(4-Iodobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Sinónimos:
O-(4-iodobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H9O1N1Cl1I1
Número CAS:
Peso molecular:
285.51
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H8INO.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9;/h1-4H,5,9H2;1H
Inchi Key
QKTGWFUBZHRJRK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
FlameExclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)