Merck
BDPH9C021C9B
Bide Pharmatech
(4R,5R)-4,5-Diphenyl-2-(6-phenylpyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Sinónimos:
(4R,5R)-4,5-diphenyl-2-(6-phenylpyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C26H20O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
376.46
MDL number:
El producto BDPH9C021C9B no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C26H20N2O/c1-4-11-19(12-5-1)22-17-10-18-23(27-22)26-28-24(20-13-6-2-7-14-20)25(29-26)21-15-8-3-9-16-21/h1-18,24-25H/t24-,25-/m1/s1
Inchi Key
GEGIOXAHQGYSFZ-JWQCQUIFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)