Saltar a
BDPH9C021ED8
Bide Pharmatech
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenol
Sinónimos:
2-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H10O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
174.2
MDL number:
El producto BDPH9C021ED8 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-12-7-6-9(11-12)8-4-2-3-5-10(8)13/h2-7,13H,1H3
Inchi Key
NYHQEXCUPFTZHJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)