Merck
BDPH9C023A5A
Bide Pharmatech
Methyl hexa-2,4-dienoate
Sinónimos:
methyl (2E,4E)-2,4-hexadienoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.16
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H,1-2H3/b4-3+,6-5+
Inchi Key
KWKVAGQCDSHWFK-VNKDHWASSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl hexa-2,4-dienoate
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)