Merck
BL3H1F1C8A1D
BLD Pharmatech
Pyridin-3-ol
Sinónimos:
3(2H)-pyridinone
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H5O1N1
Número CAS:
Peso molecular:
95.1
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H
Inchi Key
GRFNBEZIAWKNCO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow red - Light-red
Melting Point
125-128C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridin-3-ol
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)