Saltar a
NMIM299
Heptaminol hydrochloride
NMI Australia
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H19NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.70
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Iniciar sesión para consultar tus precios
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C8H19NO.ClH/c1-7(9)5-4-6-8(2,3)10;/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3;1H
InChI key
JZNBMCOSOXIZJB-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)