Merck
COMH04237899
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(2-amino-2-oxoethoxy)benzoate
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
209.2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
methyl 4-(2-amino-2-oxoethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-14-10(13)7-2-4-8(5-3-7)15-6-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H2,11,12)
InChI key
FZENXSZLGHYDJD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2036
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2036
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)