Merck
ENA333559470
Enamine
3-[(cyclopentylsulfanyl)methyl]aniline hydrochloride
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
243.8
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
3-[(cyclopentylsulfanyl)methyl]aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NS.ClH/c13-11-5-3-4-10(8-11)9-14-12-6-1-2-7-12;/h3-5,8,12H,1-2,6-7,9,13H2;1H
InChI key
YORBLLOHGXUBGP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84195
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84195
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)