Merck
ENA413166344
Enamine
(3-aminopropyl)(2-methoxyethyl)amine
Sinónimos:
N~1~-(2-methoxyethyl)-1,3-propanediamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H16O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
132.21
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H16N2O/c1-9-6-5-8-4-2-3-7/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
LCVKUHWARTYVOZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)