Merck
ENAH3046A6CD
Enamine
(4-phenylcyclohexyl)methanol
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
190.29
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
(4-phenylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H18O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11,13-14H,6-10H2
Inchi Key
SRPDEHMURXAMGW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93368
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)