Merck
ENAH30499074
Enamine
4-[(piperidin-1-yl)methyl]benzaldehyde
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
203.28
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
4-(1-piperidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-4-12(5-7-13)10-14-8-2-1-3-9-14/h4-7,11H,1-3,8-10H2
InChI key
WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1197068
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)