Merck
ENAH90822F2E
Enamine
isocyanato(methylsulfanyl)methane
Iniciar sesiónpara ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
103.14
MDL number:
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
(isocyanatomethyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C3H5NOS/c1-6-3-4-2-5/h3H2,1H3
InChI key
ACQSAKKIGLJHQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032350
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032350
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)