Merck
ENAH95E73999
Enamine
2,4,5-tribromo-1-(difluoromethyl)-1H-imidazole
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
354.77
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
2,4,5-tribromo-1-(difluoromethyl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4HBr3F2N2/c5-1-2(6)11(4(8)9)3(7)10-1/h4H
InChI key
VXYWJMIHCRGSIB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152324
pictograms
CorrosionExclamation mark
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27152324
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)